Learn More
USP38 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | USP38 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877734
|
Proteintech
17767-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867734
|
Proteintech
17767-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards ′Lys-63′-linked Ubiquitin chains.Specifica
| USP38 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8BW70, Q8NB14 | |
| 307764, 74841, 84640 | |
| USP38 Fusion Protein Ag12172 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| USP38 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Deubiquitinating enzyme 38, HP43.8KD, KIAA1891, Ubiquitin thiolesterase 38, USP38 | |
| Usp38 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |