Learn More
Skytec Utah Nitrile Gloves
Codice prodotto. 17892174
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Size unitSize
17892174 6.5/7, Small pezzi 100
17832174 7.5/8, Medium pezzi 100
17872174 8.5/9, Large pezzi 100
17842174 9.5/10, X-Large pezzi 100
17872164 10.5/11, 2X-Large pezzi 100
5 options
Codice prodotto. 17892174
Marca: Skytec SKYUTAH1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utah nitrile gloves are high performance, powder-free, single-use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex.
  • Comfortable with a 'second skin' feel
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder-free, non-sterile
  • AQL 1.5
  • Approved for food handling
  • Latex free - ideal for people with a type I latex sensitivity
  • Conforms to EN455 (all parts), ASTM D6319-10 and D6124-06
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC)
  • Thickness: 0.10 mm (5 g)
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 6.5/7, Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Stile polso guanto Con bordino
Quantità 100/Pk.
Serie Utah
Forza di trazione 6 N
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm