Learn More
Brady™ Gancio multiuso per M511
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Permette di assicurare la stampante per l'uso a mani libere
- Realizzato in acciaio heavy duty per una maggiore durata
Specifica
Specifica
| Product Type | Utility hook |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | M511 |
| Larghezza (sistema metrico) | 58 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.34 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 59.40 mm |
| Descrizione | M511 Utility Hook |
| Formato | Hook |
| Include | M511 Utility Hook |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Inventory and in.spection labelling, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Safety identification, Warehouse marking, Wire and cable labelling |
| Quantità | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |