Learn More
Cole-Parmer™ Utility Water Bath
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Utility Water Bath |
| Capacità (sistema metrico) | 28 L |
| Certificazione/Conformità | CE Compliance |
| Da utilizzare con (applicazione) | Easy-to-read LCD display |
| Materiale | Stainless Steel |
| Stabilità termica | ±° |
| Uniformità termica | ±° |
| Dimensioni (L x P x A) | 57.15 x 44.45 x 35.56 cm |
| Tensione | 240 Vac |
| Frequenza | 50 Hz |