Learn More
UTP15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | UTP15 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16807314
|
Proteintech
17416-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16897304
|
Proteintech
17416-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Product No. 17416-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human UTP15. It specifically recognizes 58 and 37 kDa isoforms.
Involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA.Specifica
| UTP15 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| A2RRU3, Q8C7V3, Q8TED0 | |
| 105372, 310019, 84135 | |
| UTP15 Fusion Protein Ag11161 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| UTP15 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NET21, UTP15 | |
| Utp15 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |