Learn More
Cytiva UV Flow Cell
Flow cell design with fiber optics ensures high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects.
2275.00€ - 2309.00€
Specifica
Tipo | UV Flow Cell |
---|---|
Descrizione | Flow cell design with fiber optics ensures high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects |
Materiale | PEEK, PTFE, Titanium Alloy, Glass |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11350232
|
Cytiva
18-1111-11 |
10 mm |
2309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340232
|
Cytiva
18-1111-10 |
2 mm |
2275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The use of fibre optics, together with the flow cell design, ensures a high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects. The monitor is simple to use, either as a standalone detector or as part of an ÅKTA design system.Specifica
UV Flow Cell | |
Flow cell design with fiber optics ensures high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects | |
PEEK, PTFE, Titanium Alloy, Glass |