Learn More
Biochrom UV Grade Silica Sipper Flowcell
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Quartz Sipper Flowcell
- UV Grade Silica construction
- 10 mm pathlength
- 80 μL working volume
- Tubing included
- Fits standard spectrophotometer cell holders
- Supplied in packs of 2
Specifica
Specifica
| Tipo | Flow Cell |
| Materiale | Silica |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autofill 4070 |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectrophotometric Measurements |
| Forma | Rectangle |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |