Learn More
Biochrom UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 μL
800 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 8
Descrizione
- UV Grade Silica construction
- 10 mm semi-micro cell with lid and black walls
- 10 mm pathlength
- 4 mm internal width
- For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Specifica
Specifica
| Tipo | Matched Semi-Micro Standard Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 400 μL |
| Materiale | UV Grade Silica |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Quantità | 8 Pk. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Photometer |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Vedi altri risultati |