Learn More
Biochrom UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls
UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls features UV grade silica construction.
575.00€ - 5785.00€
Specifica
Materiale | UV Grade Silica |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) interno | 4 mm |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers |
Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745195
|
Biochrom
80-2109-82 |
400 μL |
5785.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10457864
|
Biochrom
80-2002-77 |
800 μL |
575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- UV Grade Silica construction
- 10 mm semi-micro cell with lid and black walls
- 10 mm pathlength
- 4 mm internal width
- For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Specifica
UV Grade Silica | |
10 mm | |
12.5 mm |
4 mm | |
Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers | |
Spectrophotometric Measurements |