Learn More
Biochrom UV Grade Silica Standard Cuvette with Lid
Codice prodotto. 10417294
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 μL
1 mL
2 mL
10 mL
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417294
Marca: Biochrom 80200258
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry. 10 mm internal width.
  • Standard rectangular cell with lid
  • 10 mm internal width
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000 and Ultrospec 2100 Pro
Specifica
Tipo Standard Cuvette
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Materiale UV Grade Silica
Larghezza (sistema metrico) interno 10 mm
Lunghezza del percorso 10 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Forma Rectangle