Learn More
Biochrom UV Grade Silica Standard Cuvette with Lid
Codice prodotto. 11370132
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 μL
1 mL
2 mL
10 mL
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11370132
Marca: Biochrom 80200263
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry. 10 mm internal width.
  • Standard rectangular cell with lid
  • 10 mm internal width
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000 and Ultrospec 2100 Pro
Specifica
Tipo Standard Cuvette
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale UV Grade Silica
Larghezza (sistema metrico) interno 10 mm
Quantità 1 Ea.
Lunghezza del percorso 50 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dual Beam Ultrospec Spectrophotometers
Larghezza (sistema metrico) 52.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometric Measurements
Forma Rectangle
Diametro (sistema metrico) 12 mm