Learn More
Vilber Lourmat™ UV Lamp Stand
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4/8w Handheld UV Lamp
4/8w UV lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stand for UV lamps 4/8W
- Double wavelength lamp
- 254/365 nm Intensity
- Lamp 2 x 6 W
- M, 2 table stand
Specifica
Specifica
| Tipo | UV Lamp Stand |
| Descrizione | Stand for UV lamps 4/8W |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4/8w UV lamp |