Learn More
UVP Piastre di conversione raggi UV
Codice prodotto. p-2621989
Click to view available options
Area di filtraggio (sistema imperiale):
7.87 x 15.74 in.
8.26 x 10.23 in.
9.8 x 10.2 in.
Da utilizzare con (applicazione):
Conversione UV 302 nm in luce bianca
Conversione da luce UV a 302 nm in luce blu a 460 - 470 nm
Conversione della luce blu da 302 nm a 480 nm
Convert 302nm UV to White Light
Converte la luce UV in luce bianca
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11778261
Marca: UVP 38019101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Maximize transilluminator capabilities by using a converter plate to convert the transilluminator's 302nm UV wavelength to different wavelengths for visualizing a variety of gels. Place the specially designed plate on the transilluminator filter surface.
  • Le piastre per luce bianca convertono la luce UV in luce bianca per l'osservazione di gel per proteine, terreni colorati con colorante blu Coomassie o argento
  • Esclusivo gruppo in vetro fosfato (brevetto in corso di registrazione) che converte la radiazione UV tramite un diffusore bianco
  • Conversione della luce UV in lunghezze d'onda di 460-470nm con la piastra Visi-Blue™ per l'osservazione di coloranti GFP
  • Il vetro antigraffio è montato in un alloggiamento in metallo, per una lunga durata
  • La tenuta in gomma impedisce alla piastra di scivolare
  • Le maniglie sono situate su entrambi i lati della piastra per una manipolazione semplice
  • Sono disponibili diversi formati di piastre standard o personalizzati
  • Numerose lunghezze d'onda per la documentazione, l'eccitazione e l'imaging del gel
Specifica
Product Type Piastra di conversione
Da utilizzare con (applicazione) Conversione UV 302 nm in luce bianca
Area di filtraggio (sistema imperiale) 8.26 x 10.23 in.
Area di filtraggio (sistema metrico) 21 x 26 cm
Modello UV to White Light Converter Plates