Learn More
Fisherbrand™ Armadio sterilizzatore UV con timer
Limita la contaminazione della reazione PCR. Lo sterilizzatore UV Fisherbrand™ con timer offre una comoda area per l'impostazione delle reazioni PCR in un ambiente privo di acidi nucleici.
1800.00€ - 2470.00€
Specifica
Tipo di illuminazione | 4 luci UV, 1 bianca |
---|---|
Profondità (sistema metrico) | 420 mm |
Altezza (sistema metrico) | 770 mm |
Wattage | 5 x 15 W |
Peso (sistema metrico) | 19 kg |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15562496
|
Fisherbrand™
|
Nessun vassoio |
1800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15592496
|
Fisherbrand™
|
Vassoio |
2470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Specifica
4 luci UV, 1 bianca | |
770 mm | |
19 kg |
420 mm | |
5 x 15 W | |
560 mm |