Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020S
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12854008 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
G:Box Systems
IG3 and UG3 Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12854008
Marca: Syngene™ GE2020SE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
UV Transilluminator 2020SUV is for illumination of any sample excited by UV light.
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene Systems
  • 254 nm wavelength
  • 200 nm by 200 nm filter area for G:BOX systems
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Area di filtraggio (sistema imperiale) 7.9 x 7.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) IG3 and UG3 Systems
Wattage 230 W
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 200 mm
Dimensioni (L x P x A) 241 x 315 x 80 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 230 W
Modello Syngene 2020S-E
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 254 nm
Tipo di illuminazione UV