Learn More
Syngene™ UV Transilluminator for Ingenius3 and Nugenius Systems
Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensioni filtro (sistema metrico):
Viewing area: 20 x 20 cm
Viewing area: 20 x 24 cm
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).
Specifica
Specifica
| Product Type | UV Transilluminator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ingenius3 and Nugenius systems |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz 230 w |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | Viewing area: 20 x 20 cm |
| Modello | Syngene 2020L-E60 |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Intensity | Fixed |
| Wavelength | 365 nm |
| Vedi altri risultati |