Learn More
Syngene™ UV Transilluminator for Ingenius3 and Nugenius Systems
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7115401 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensioni filtro (sistema metrico):
Viewing area: 20 x 20 cm
Viewing area: 20 x 24 cm
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15809942
Marca: Syngene™ GE2024SE60
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
UV Transilluminator for illumination of any sample excited by UV light. Sealed to allow wet gels on surface.
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ingenius3 and Nugenius systems
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 240 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) Viewing area: 20 x 24 cm
Modello Syngene 2024S-E
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 254 nm
Tipo di illuminazione UV