Learn More
Vilber Lourmat™ Provetta UV
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard diameter 16 mm
Specifica
Specifica
| Wattage | 15 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diametro (sistema metrico) | 33 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 437 mm |
| Product Type | Provetta UV |