Learn More
Vilber Lourmat™ Provetta UV
Codice prodotto. 11786688
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786688
Marca: Vilber Lourmat™ 907520811
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
  • Standard diameter 16 mm
Specifica
Wattage 8 W
Wavelength 254 nm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 288 mm
Product Type Provetta UV