Learn More
Jenway™ UV Ultra-Micro Cuvette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with both UV and visible range
- 10mm pathlength
- Quartz construction
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 μL |
| Materiale | Quartz |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer |
| Da utilizzare con (applicazione) | UV/Vis Spectrophotometry |