Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S2
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| Colore | Black |
| Progettazione | Loafer |
| Materiale | Microvelour |
| Size | 39 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Sesso | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | No |
| Vedi altri risultati |