Learn More
Uvex™ Occhiali di sicurezza con montatura in policarbonato Uvex™
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Polycarbonate Supravision HC-AF or Optidur 3000 UV coated lens, lightweight with adjustable temple inclination and length settings.
Specifica
Specifica
| Tipo di lente | Supravision HC-AF |
| Descrizione | Standard |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Occhiali |
| Colore telaio | Nero |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Stile stanghette | Regolabile |
| Lens Material | Policarbonato |