Learn More
Uvex™ Occhiali di sicurezza con lenti in policarbonato Uvex™
Codice prodotto. p-8000266 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10093942
Marca: Uvex™ 9160.065
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Adjustable safety spectacles
Innovative styling and design, with adjustable temple length and lens inclination.
  • Wraparound style spectacle with excellent field of vision
  • Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
  • Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
  • Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
  • 100% UV protection and metal free
  • Clear lens – suitable for most light environments
  • Clear/2-1.2
  • Blue/Orange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali; Stile sportivo
Colore telaio Blu/Arancione
N. per confezione 1 ciasc.
Stile stanghette Regolabile
Lens Material Policarbonato