Learn More
uvex Profapren CF33 Chemical Protecion Gloves
Codice prodotto. p-7160263 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15336922
Marca: uvex 6011901
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality unsupported chloroprene safety gloves for protection against a broad spectrum of chemicals
  • Silicone-free safety gloves with excellent properties for protection against chemical and mechanical risks
  • Good combination of flexibility and strength
  • Resistant to many chemicals and solvents
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN ISO 374-1: 2016 / Type A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Type A (A K L M N O)
    Coating Material Polychloroprene
    Colore Blue
    Latex Free
    Materiale Cotton
    Product Type Chemical-resistant Gloves
    Size 7
    Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Chemical industry, painting/coating, metal work (cleaning)
    Modello CF33
    Tipo di palmo Napped
    Lunghezza (sistema metrico) 33 cm