Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV compatta e portatile
Codice prodotto. 12862979
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12862979
Marca: UVP 34003401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
  • Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
Specifica
Sorgente luminosa UV-A
Tensione 230 V
Wattage 6 W
Wavelength 365 nm
Diametro (sistema imperiale) 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) 15.8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampada UV serie EL, lampada 3UV™, lampada UV ricaricabile UVSL-26P, lampada UV portatile e cabine di visualizzazione UV di medie dimensioni
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 228.6 mm
Quantità confezione 1 ciascuno
Product Type Tubo per lampada UV