missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Gel Tools: Gel Ruler

Codice prodotto. 12833948
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Transilluminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12833948

Marca: UVP 85000301

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provide reference marks for DNA analysis

  • Contain centimeter markings that fluoresce under 365nm and 302nm ultraviolet wavelengths

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Transilluminator
Tipo Electrophoresis Fluorescent Gel Ruler
Include Centimeter marking
Lunghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato