Learn More
UVP Gel Tools: Gel Trays
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
22.86 cm
26.67 cm
Larghezza (sistema metrico):
27.30 cm
29.21 cm
41.91 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of UV-transmitting Plexiglas
- Protect the transilluminator's filter surface from scratches
- Side panels, angled at a 45° bend, extend upward from the tray surface for easy handling
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transilluminator and Gel Imaging System |
| Tipo | Gel Tray |
| Include | 45° Side panel |
| Materiale | Plexiglas™ |
| Dimensioni (L x P) | 10.5 x 16.5 in. (26.67 x 41.91 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.67 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 41.91 cm |