Learn More
UVP Cabine di visualizzazione Mini Chromato-Vue™
Codice prodotto. 12893828
Click to view available options
Product Type:
Cabina, mini
Portable Viewing Cabinet
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Lampade EL a quattro watt
Lampade compatte/portatili
Rechargeable Lamps
Modello:
C-10
C-10E4
C-10P
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12893828
Marca: UVP 95007208
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offrono un ambiente da camera oscura compatto per visionare i materiali. I visori a cabina UVP™ Mini Chromato-Vue™ includono un filtro di controllo a contrasto che assorbe l'energia UV per proteggere gli occhi.
  • Each cabinet is designed to be used with specific UVP lamp models, which fit snugly on top of the cabinet
  • Mini viewing cabinets are constructed with a metal base and plastic top
  • The bottom panel of the cabinet is removable
  • A contrast control filter absorbs UV energy to protect the eyes
  • Soft rubber viewport provides a comfortable viewing area with adequate space for eyeglasses
  • Lightweight access curtain (Cat. No. UVP72-0001-01) blocks out external light from the cabinet interior
C-10P: Acommodates rechargeable lamps
C-10: To be used with compact and handheld UV lamps
C-10E4: Designed for use with the 4-watt EL Series lamps
C-10E6: Designed for use with the 6-watt EL Series lamps
C-15G: Combines the C-10 cabinet with the UVGL-58 multi-band shortwave/longwave handheld Lamp to provide a self-contained illumination system
Applications:
Mineralogy, Lab fluorescence, Sterilization, Field investigation
Specifica
Profondità (sistema metrico) 229mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampade EL a quattro watt
Altezza (sistema metrico) 305mm
Larghezza (sistema metrico) 267mm
Modello C-10E4
Da utilizzare con (applicazione) per la visualizzazione di materiali
Product Type Cabina, mini