Learn More
UVP Mini Ultraviolet Lamp Replacement Tube
Click to view available options
Wavelength:
254/365 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Wattage | 4 W |
| Wavelength | 254/365 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model UVGL-15, UVSL-14P Compact, Mini Handheld UV Lamp |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.31 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 134.9 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |