Learn More
UVP MRL-58 Multiple Ray Lamp Tube
Codice prodotto. 12812989
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12812989
Marca: UVP 34003101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement tube for benchtop lamp
  • UV tube
  • 8w bulb
  • 365nm
Applications:
Gel electrophoresis, Nucleic acid visualization, DNA analysis, Biochemical testing
Specifica
Wattage 8 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MRL-58 multiple ray lamp and Visi-Blue™ transilluminator
Lunghezza (sistema imperiale) 11.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 287.7 mm
Quantità confezione 1 Ea.