Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV portatile
Codice prodotto. 12892979
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
365/284 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12892979
Marca: UVP 34001601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per diversi utilizzi, tra cui applicazioni di laboratorio, ricerca o criminologia. I tubi di ricambio per lampada UV portatile UVP™ devono essere utilizzati con la lampada UV portatile con manico modello ML-49.
Lamps are lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with shortwave, longwave UV or a combination shortwave/longwave
  • Combination shortwave/longwave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths
Specifica
Sorgente luminosa UV-A
Wattage 6 W
Wavelength 365 nm
Descrizione Tube multiband shortwave / longwave accessory to handheld UV lamps 6W
Da utilizzare con (apparecchiatura) ML-49 Portable UV Lamp
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type UV Lamp