Learn More
UVP Replacement UV Light Tubes
Codice prodotto. 12813858
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wattage:
6 W
15 W
20 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12813858
Marca: UVP 34006802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubi di ricambio per lampade UV a luce ultravioletta e transilluminatori da 4, 6, 15, 20 e 40 Watt
Specifica
Wattage 40 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model XX-40 UV bench lamp
Quantità confezione 1 Ea.