Learn More
UVP Replacement UV Light Tubes
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wattage:
6 W
15 W
20 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Wattage | 20 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model XX-20BLB UV bench lamp |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 584.2 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Replacement UV Light Tube |