Learn More
UVP Tubi UV di ricambio
Codice prodotto. p-2819301
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12862989
Marca: UVP 34000601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lampade UV da 8 W.
For use with 8w UV lamps.
  • Per l'impiego con lampade UV da 8 W
Specifica
Wattage 8 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Transilluminatore modello TLW-20, crosslinker modello CL-1000 , transilluminatore modelli 2UV e 3UV e lampada UV serie EL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28.7 cm
Product Type Tubo di ricambio UV