Learn More
UVP Modelli standard a mercurio Pen-Ray
Codice prodotto. 11729074
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Diametro (sistema metrico) lente:
6.5 mm
9.5 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11729074
Marca: UVP 90002001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Cavo di 16 poll. (41cm) e connettore standard a 2 poli per collegare la lampada a un alimentatore a trasformatore a parte (non incluso)—
Low-pressure mercury gaseous discharge handheld lamps are ideal for small apertures requiring spectroscopic wavelength calibration, sterilization, UV curing or fluorescence detection applications
Lampade UV portatili a bassa pressione
  • Ideali per l'inserimento in piccole aperture per la calibrazione della lunghezza d'onda spettroscopica, la sterilizzazione, l'indurimento UV o il rilevamento della fluorescenza
  • Funzionano a basse temperature e intensità fornendo un'emissione stabile elevata fino a 5000 ore.
  • Utilizzare lampade a scarica gassosa (mercurio) a bassa pressione con struttura in quarzo doppio foro
  • Gli elettrodi si trovano all'estremità per una maggiore facilità di installazione
  • Intensità relativa a distanza di 3/4 pollici (1.9 cm): 4400μw/cm2
  • Lunghezza d'onda: 254 nm
Specifica
Tensione 800 V
Wavelength 365 nm
Diametro (sistema metrico) 9.5 mm
Diametro (sistema metrico) lente 6.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) For insertion into small apertures for spectroscopic wavelength calibration, sterilization, UV curing or fluorescence detection
Lunghezza (sistema imperiale) 4-3/4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120.6 mm
Intensità dell'illuminazione 1213 μW/cm2, 365nm at 3/4 in. (1.9cm), With 20mA AC lamp currrent
Accessori richiesti 16 in. (41 cm) cord and standard 2-prong connector
Product Type Mercury Lamp