Learn More
UVP Modelli standard a mercurio Pen-Ray
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Diametro (sistema metrico) lente:
6.5 mm
9.5 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Cavo di 16 poll. (41cm) e connettore standard a 2 poli per collegare la lampada a un alimentatore a trasformatore a parte (non incluso)—
Lampade UV portatili a bassa pressione
- Ideali per l'inserimento in piccole aperture per la calibrazione della lunghezza d'onda spettroscopica, la sterilizzazione, l'indurimento UV o il rilevamento della fluorescenza
- Funzionano a basse temperature e intensità fornendo un'emissione stabile elevata fino a 5000 ore.
- Utilizzare lampade a scarica gassosa (mercurio) a bassa pressione con struttura in quarzo doppio foro
- Gli elettrodi si trovano all'estremità per una maggiore facilità di installazione
- Intensità relativa a distanza di 3/4 pollici (1.9 cm): 4400μw/cm2
- Lunghezza d'onda: 254 nm
Specifica
Specifica
| Tensione | 800 V |
| Wavelength | 254 nm |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Diametro (sistema metrico) lente | 9.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For insertion into small apertures for spectroscopic wavelength calibration, sterilization, UV curing or fluorescence detection |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4-3/4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120.6 mm |
| Intensità dell'illuminazione | 1213 μW/cm2, 365nm at 3/4 in. (1.9cm), With 20mA AC lamp currrent |
| Accessori richiesti | 16 in. (41 cm) cord and standard 2-prong connector |
| Product Type | Mercury Lamp |