Learn More
UVP UVP Ultra Violet Product UV Viewing Cabinet
Click to view available options
Lunghezza d'onda:
365nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tensione | 230V |
| Profondità (sistema metrico) | 419mm |
| Altezza (sistema metrico) | 400mm |
| Risoluzione | 2X |
| Lunghezza d'onda | 365nm |
| Larghezza (sistema metrico) | 602mm |
| Modello | C-75 |
| Range | 254-365nm |
| Quantità confezione | 1Pack |
| Product Type | UV Viewing Cabinet |