Learn More
UVP White Light Replacement Tubes
Codice prodotto. 12802989
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
14 Type EL series UV lamp
16 Type EL series UV Lamp, High Performance Transilluminator
Model MRL-58 Multiple-ray Lamp
Model TW-43 White Light Transilluminator
Models TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator
Wattage:
4 W
6 W
8 W
14 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12802989
Marca: UVP 34005901
Solo null disponibili
Specifica
Sorgente luminosa White light
Wattage 14 W
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model TW-43 White Light Transilluminator
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Include 14 W cool white tube
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Product Type Replacement Tube