Learn More
UVP White Light Replacement Tubes
15.70€ - 38.60€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12893918
|
UVP
34-0056-02 |
Model MRL-58 multiple-ray lamp | 8 W |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12802989
|
UVP
34-0059-01 |
Model TW-43 white light transilluminator | 14 W |
38.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12873918
|
UVP
34-0056-01 |
Models TLW-20, TMW-20, TW-26 transilluminator | 8 W |
16.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12822979
|
UVP
34-0066-01 |
14 Type EL series UV lamp | 4 W |
15.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12882979
|
UVP
34-0063-01 |
16 Type EL series UV lamp and high performance transilluminator | 6 W |
15.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Replacement Tube | |
1 Ea. |