Learn More
UVP Lampade UV Serie XX
Codice prodotto. 11799064
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Model XX-15 bench lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11799064
Marca: UVP 18006201
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with UVP XX-15 UV Lamps
  • Disponibili diverse lunghezze d'onda, watt e dimensioni dell'armatura
  • Le lampade includono fori su ciascuna estremità dell'armatura per il fissaggio e il montaggio della lampada
  • Le lampade sono realizzate con un alloggiamento in alluminio di lunga durata e finiture in vernice a polvere antigraffio
  • Le lampade a onda corta possono essere utilizzate in posizione rivolta verso l'alto per la purificazione dell'aria o in posizione rivolta verso il basso per la decontaminazione delle superfici di lavoro
  • 254°nm di UV possono uccidere fino al 99% di organismi fra batteri, lieviti, muffe, spore, germi e virus
  • I raggi UV a onda corta (254°nm) rappresentano uno strumento affidabile ed efficiente per applicazioni di decontaminazione in ospedali, laboratori, aziende farmaceutiche e cliniche
  • L'intensità dei raggi UV può essere aumentata avvicinando la lampada all'oggetto sterilizzato
  • Lampade XX-15: 19.75 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (502 x 152 x 108°mm), peso: 5°libbre (2.3°kg)
  • Lampade XX-20: 24 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (610 x 152 x 108°mm), peso: 10°libbre (4.5°kg)
  • Lampade XX-40: 49.6 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (1260 x 152 x 108°mm), peso: 20°libbre (9.0°kg)
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 6 in.
Profondità (sistema metrico) 152.4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model XX-15 bench lamp
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 330.2 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 508 mm
Product Type Exposure Stand