Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
Codice prodotto. 15551280 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Secondary Cold Trap Condenser
Secondary Condenser
Woulff Bottle, Secondary Cold Trap Condenser
Woulff Bottle, Secondary Cold Trap Condenser, I-300 Pro interface
Woulff Bottle, Secondary Cold Trap Condenser, I-300 interface
Woulff bottle, Secondary condenser, I-300 Pro interface
Woulff bottle, Secondary condenser, I-300 interface
Vuoto max:
5 mbar
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15551280
missing translation for 'mfr': BUCHI 11V300120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
  • Quiet operation thanks to speed regulation
  • Unattended operation in combination with Interface I-300 / I-300 Pro when combined with optional level sensor for secondary condenser that alerts potential overflow of the receiving flask
  • High chemical resistance due to the use of high quality materials
  • Increased lifetime thanks to speed-controlled operation in conjunction with the optional Interface I-300 / I-300 Pro
  • Easy visual detection of condensate and particles due to transparent front panel
  • Seamless plug and play integration into:
    • A speed-controlled vacuum system with Interface I-300 / I-300 Pro
    • A fully automated BUCHI Rotavapor R-300 system including all process parameters
Especificaciones
Vuoto max 5 mbar
Controllo I-300 Interface
Include Woulff Bottle, Secondary Cold Trap Condenser
Portata 1.8 m³/h
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP20
Applicazioni Evacuating distillation apparatus, vacuum filtration, vacuum-drying cabinets, drying kilns
Maximum Pressure 2 bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) I-300/I-300 Pro and R-300
Tensione 100/240 V
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado