Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
Codice prodotto. 30000621 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Include:
Vacuum Pump
Vacuum Pump, I-180 Controller
Vacuum Pump, I-180 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle
Vacuum Pump, I-180 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
Vacuum Pump, I-80 Controller
Vacuum Pump, I-80 Controller, Secondary V Condenser with Insulation
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle
Vacuum Pump, I-80 Controller, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation
Vacuum Pump, Woulff Bottle
Vacuum Pump, Woulff Bottle, Secondary V Condenser with Insulation
Dimensione della confezione:
Pezzo
Artikelnummer. 30000621
Marke: BUCHI 11V080001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spezifikation
Vuoto max 15 mbar
Controllo Interface I-180
Include Vacuum Pump, Secondary V Condenser with Insulation
Portata 1.3 m³/hr.
Tipo di pompa Oilless Diaphragm Pump
Applicazioni Rotary Evaporation
Maximum Pressure Ambient
Tensione 100/240 V
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt