Learn More
Novus Biologicals™ V1a Vasopressin R/AVPR1A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18338687 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Codice prodotto. 18338687
Marca: Novus Biologicals™ H00000552T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category GPCR
Bersaglio V1a Vasopressin R/AVPR1A
Sinonimo Antidiuretic hormone receptor 1a, arginine vasopressin receptor 1A, AVPR V1a, AVPR1, SCCL vasopressin subtype 1a receptor, V1a vasopressin receptor, V1aR, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A, Vascular/hepatic-type arginine vasopressin receptor, vasopressin V1a receptor
Simbolo del gene AVPR1A