Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop
Codice prodotto. 10263330 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
450 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10263330
Marca: Buerkle™ 53700120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop as a measuring scoop in the laboratory. It is also suitable for use with foodstuffs
Stainless steel V2A scoop for sampling.
  • Stainless steel V2A (1.4301)
  • Sterilizable
  • Robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Certificazione/Conformità AISI 304, V2A (1.4301)
Product Type Misurino
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con alimenti
Materiale Acciaio inox V2A