Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop
Use this Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop as a measuring scoop in the laboratory. It is also suitable for use with foodstuffs
34.10€ - 68.70€
Specifica
Product Type | Misurino |
---|---|
Materiale | Acciaio inox V2A |
Autoclavabile | Sì |
Sterilità | Non-sterile |
Certificazione/Conformità | AISI 304, V2A (1.4301) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10263330
|
Buerkle™
5370-0120 |
120 mL |
34.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10529700
|
Buerkle™
5370-0450 |
450 ml |
38.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10048472
|
Buerkle™
5370-1000 |
1000 mL |
45.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15400390
|
Buerkle™
5370-1500 |
1500 mL |
52.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10568483
|
Buerkle™
5370-2000 |
2000 mL |
68.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Stainless steel V2A scoop for sampling.- Stainless steel V2A (1.4301)
- Sterilizable
- Robust
Specifica
Misurino | |
Sì | |
AISI 304, V2A (1.4301) |
Acciaio inox V2A | |
Non-sterile |