Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner AC Adapter
Codice prodotto. 30057760
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
V4500 Barcode Scanner Kit (177229), V1100 Spare Battery Charger (177236), V1100 Spare Battery Charger Kit (177230), V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30057760
Marca: Brady™ 177241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
AC Adapter - AC Adapter for V4500 Barcode Scanner
Specifica
Descrizione AC Adapter for V4500 Barcode Reader
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Profondità (sistema metrico) 98 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.86 in.
Peso (sistema metrico) 0.18 kg
Peso (sistema imperiale) 0.397 lb.
Certificazione/Conformità CE, UKCA
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) V4500 Barcode Scanner Kit (177229), V1100 Spare Battery Charger (177236), V1100 Spare Battery Charger Kit (177230), V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232)
Tipo AC Adapter
Alternate Part Number BRA-AC-9V