Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Battery Charger
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
V1200 Battery (177234)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Battery Charger - V1100 Spare Battery Charger for V4500 Barcode Scanner
Specifica
Specifica
| Descrizione | V1100 Spare Battery Charger for V4500 Barcode Reader |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.56 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 84 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.31 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 132 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 5.20 in. |
| Peso (sistema metrico) | 0.17 kg |
| Peso (sistema imperiale) | 0.375 lb. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking, General Identification, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, Component and Equipment Labelling, Food and Beverage Process Labelling, Inventory and Inspection Labelling |
| Vedi altri risultati |