Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Kit
Codice prodotto. 30057756
Click to view available options
Include:
V4500 Barcode Scanner
V4500 Barcode Scanner, V1200 Battery
V4500 Barcode Scanner, V1300 Cradle, V1200 Battery, AC Adapter, Power Cable, USB 1 m Cable
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 30057756
Marca: Brady™ 177229
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rugged design. Seamless experience. Digitize data capture and automate your workflows with ease and accuracy with the V4500 Barcode Scanner.
  • High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple.
  • Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications.
  • Proprietary Cortex Decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces.
  • Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds.
  • Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want – start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system.
  • Withstands 6 ft. drops (MIL-STD-810G).
Specifica
Descrizione V4500 Barcode Reader Kit
Tempo di funzionamento della batteria Up to 75,000 scans per charge
Tipi di codici a barre supportati BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Metodo di trasferimento dati Bluetooth™ 5 Low Energy (class II)
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 152 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Profondità (sistema metrico) 113 mm
Profondità (sistema imperiale) 4.449 in.
Peso (sistema metrico) 1.38 kg
Tempo di caricamento Charging over cradle (0 to 100 %) 4 hr.
Peso (sistema imperiale) 3.042 lb.
Certificazione/Conformità CE, UKCA
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, General Identification
Visualizzazione campo High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical; Wide Field: 50° Horizontal by 33.50° Vertical
Umidità 5% to 95% (non-condensing)
Include V4500 Barcode Scanner, V1300 Cradle, V1200 Battery, AC Adapter, Power Cable, USB 1 m Cable
Warranty 3 Years
Tipo Barcode Reader
Tipo di collegamento RS-232, USB
Risoluzione 1280 x 960
Has lithium-ion battery - must ship ground