Learn More
Buerkle™ Extension Rod for use with Buerkle™ SiloPicker
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sample down to 3.5 m
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Specifica
| Product Type | Extension Rod |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | Equipment for SiloPicker |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SiloPicker |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 cm |