Learn More
Buerkle™ Extension Rod for use with Buerkle™ SiloPicker
Codice prodotto. p-8658023 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10574762
Marca: Buerkle™ 53800508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A Stainless Steel Extension Rod for Buerkle™ SiloPicker allows samples to be taken from depths down to 3.5 m.
  • Sample down to 3.5 m
  • Stainless steel AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Extension Rod
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Equipment for SiloPicker
Da utilizzare con (apparecchiatura) SiloPicker
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm